Print…
5-Fluoro-2-iodobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2699-1G PC2699-5G PC2699-10G
APOSPC2699-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2699-1G APOSPC2699-5G APOSPC2699-10G
5-Fluoro-2-iodobenzoic acid 98%
5-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄FIO₂
Ponto de Fusão: 145…149 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00837316
Número CAS: 52548-63-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III