Print…
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2697-5G PC2697-100G
APOSPC2697-5GEA 21.9 EUR
APOSPC2697-5G APOSPC2697-100G
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₃F₃IN
Ponto de Fusão: 50…55 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08458091
Número CAS: 101066-87-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III