Print…
4,4'-Difluorobenzophenone 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2696-1KG PC2696-250G
APOSPC2696-1KGEA 0 EUR
APOSPC2696-1KG APOSPC2696-250G
4,4'-Difluorobenzophenone 98+%
4,4'-Difluorobenzophenone
Intermediate for the manufacture of polyetheretherketone(PEEK) high performance polymer.
Fórmula: C₁₃H₈F₂O
Ponto de ebulição: 170…172 °C/10mmHg
Ponto de Fusão: 102…110 °C
Densidade: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000353
Número CAS: 345-92-6
EINECS: 206-466-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III