Print…
3,4-Difluorobenzophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3,4-Difluorophenyl)(phenyl)methanone
PC2694-10G PC2694-50G PC2694-25G PC2694-100G
APOSPC2694-10GEA 21.9 EUR
APOSPC2694-10G APOSPC2694-50G APOSPC2694-25G APOSPC2694-100G
3,4-Difluorobenzophenone 98%
3,4-Difluorobenzophenone
Fórmula: C₁₃H₈F₂O
Peso Molecular: 218.2 g/mol
Ponto de ebulição: 293
Ponto de Fusão: 53…55 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009892
Número CAS: 85118-07-6