Print…
3,3'-Difluorobenzophenone 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Bis(3-fluorophenyl)methanone, Bis(3-fluorophenyl) ketone
PC2693-1G PC2693-25G
APOSPC2693-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2693-1G APOSPC2693-25G
3,3'-Difluorobenzophenone 99%
3,3'-Difluorobenzophenone
Fórmula: C₁₃H₈F₂O
Ponto de Fusão: 58…61 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000337
Número CAS: 345-70-0