Print…
2,6-Difluorobenzophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2692-100G PC2692-25G PC2692-5G
APOSPC2692-100GEA 364 EUR
APOSPC2692-100G APOSPC2692-25G APOSPC2692-5G
2,6-Difluorobenzophenone 98%
2,6-Difluorobenzophenone
Fórmula: C₁₃H₈F₂O
Ponto de ebulição: 120 °C/2mmHg
Densidade: 1,244 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009895
Número CAS: 59189-51-4
EINECS: 261-650-0