Print…
2,5-Difluorobenzophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2691-100G PC2691-25G PC2691-5G
APOSPC2691-100GEA 0 EUR
APOSPC2691-100G APOSPC2691-25G APOSPC2691-5G
2,5-Difluorobenzophenone 97%
2,5-Difluorobenzophenone
Fórmula: C₁₃H₈F₂O
Ponto de ebulição: 120…123 °C/0,4mmHg
Densidade: 1,262 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009899
Número CAS: 85068-36-6
EINECS: 285-298-2