Print…
2,4'-Difluorobenzophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2690B-100G PC2690B-25G
APOSPC2690B-100GEA 0 EUR
APOSPC2690B-100G APOSPC2690B-25G
2,4'-Difluorobenzophenone 97%
2,4'-Difluorobenzophenone
Fórmula: C₁₃H₈F₂O
Ponto de ebulição: 176…178 °C/16mmHg
Ponto de Fusão: 22…24 °C
Densidade: 1,244 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000319
Número CAS: 342-25-6
EINECS: 206-441-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III