Print…
2,4-Difluorobenzophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2690-10G PC2690-50G
APOSPC2690-10GEA 79.9 EUR
APOSPC2690-10G APOSPC2690-50G
2,4-Difluorobenzophenone 97%
2,4-Difluorobenzophenone
Fórmula: C₁₃H₈F₂O
Ponto de ebulição: 120 °C/2mmHg
Densidade: 1,261 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000331
Número CAS: 85068-35-5