Print…
2,3'-Difluorobenzophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2689M-1G PC2689M-5G
APOSPC2689M-1GEA 98.6 EUR
APOSPC2689M-1G APOSPC2689M-5G
2,3'-Difluorobenzophenone 97%
2,3'-Difluorobenzophenone
Fórmula: C₁₃H₈F₂O
Ponto de ebulição: 142…143 °C/3mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017914
Número CAS: 58139-11-0