Print…
2,3-Difluorobenzophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC2689-10G PC2689-50G PC2689-5G PC2689-100G
APOSPC2689-10GEA 84.1 EUR
APOSPC2689-10G APOSPC2689-50G APOSPC2689-5G APOSPC2689-100G
2,3-Difluorobenzophenone 97%
2,3-Difluorobenzophenone
Fórmula: C₁₃H₈F₂O
Peso Molecular: 218.2 g/mol
Ponto de ebulição: 176…178 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061139
Número CAS: 208173-20-0