Print…
3,4-Difluorobenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2683-100G PC2683-25G
APOSPC2683-100GEA 0 EUR
APOSPC2683-100G APOSPC2683-25G
3,4-Difluorobenzonitrile 98%
3,4-Difluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃F₂N
Ponto de ebulição: 180 °C
Ponto de Fusão: 48…54 °C
Ponto de Inflamação: 69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011666
Número CAS: 64248-62-0
EINECS: 264-751-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III