Print…
2,5-Difluorobenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2679-100G PC2679-25G
APOSPC2679-100GEA 219 EUR
APOSPC2679-100G APOSPC2679-25G
2,5-Difluorobenzonitrile 98%
2,5-Difluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃F₂N
Ponto de ebulição: 188 °C
Ponto de Fusão: 33…35 °C
Ponto de Inflamação: 77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001777
Número CAS: 64248-64-2
UN: 2930
ADR: 6.1+4.1,II