Print…
2,4-Difluorobenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2678-100G PC2678-500G PC2678-1KG
APOSPC2678-100GEA 40.6 EUR
APOSPC2678-100G APOSPC2678-500G APOSPC2678-1KG
2,4-Difluorobenzonitrile 98%
2,4-Difluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃F₂N
Peso Molecular: 139.1 g/mol
Ponto de ebulição: 189 °C
Ponto de Fusão: 43…49 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009826
Número CAS: 3939-09-1
EINECS: 223-523-8
UN: 3439
ADR: 6.1 III