Print…
2,3-Difluorobenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2677-25G PC2677-5G PC2677-1G
APOSPC2677-25GEA 109 EUR
APOSPC2677-25G APOSPC2677-5G APOSPC2677-1G
2,3-Difluorobenzonitrile 98%
2,3-Difluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃F₂N
Peso Molecular: 139.1 g/mol
Ponto de ebulição: 188 °C
Densidade: 1.254 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009976
Número CAS: 21524-39-0
EINECS: 244-418-3
UN: 3276
ADR: 6.1 III