Print…
3-Fluoro-5-iodopyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2676-1G PC2676-250MG
APOSPC2676-1GEA 29 EUR
APOSPC2676-1G APOSPC2676-250MG
3-Fluoro-5-iodopyridine
3-Fluoro-5-iodopyridine
Fórmula: C₅H₃FIN
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08457780
Número CAS: 757950-13-3