Print…
3-Fluoro-4-iodopyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2674-1G PC2674-5G
APOSPC2674-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2674-1G APOSPC2674-5G
3-Fluoro-4-iodopyridine 98%
3-Fluoro-4-iodopyridine
Fórmula: C₅H₃FIN
Ponto de Fusão: 85…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03092927
Número CAS: 22282-75-3