Print…
Methyl-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)acetate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-chloro-4-fluorophenylacetate, Methyl 2-(2-chloro-4-fluorophenyl)acetate
PC2671-10G PC2671-25G PC2671-5G
APOSPC2671-10GEA 24.8 EUR
APOSPC2671-10G APOSPC2671-25G APOSPC2671-5G
Methyl-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)acetate 98%
Methyl-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)acetate
Fórmula: C₉H₈ClFO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00800611
Número CAS: 214262-88-1