Print…
2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2670-25G PC2670-5G
APOSPC2670-25GEA 55.1 EUR
APOSPC2670-25G APOSPC2670-5G
2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid 97%
2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃F₂NO₄
Peso Molecular: 203.1 g/mol
Ponto de Fusão: 125…133 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115713
Número CAS: 153775-33-8