Print…
2,4-Difluorobenzhydrazide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,4-Difluorobenzoic acid hydrazide, 2,4-Difluorobenzohydrazide, 2,4-Difluorobenzoic hydrazide, 2,4-Difluorobenzene-1-carbohydrazide
PC2664-1G PC2664-5G
APOSPC2664-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2664-1G APOSPC2664-5G
2,4-Difluorobenzhydrazide 98%
2,4-Difluorobenzhydrazide
Fórmula: C₇H₆F₂N₂O
Peso Molecular: 172.13 g/mol
Ponto de Fusão: 141…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173685
Número CAS: 118737-62-5