Print…
3,5-Difluorobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2663-100G PC2663-500G
APOSPC2663-100GEA 109 EUR
APOSPC2663-100G APOSPC2663-500G
3,5-Difluorobenzoic acid 98%
3,5-Difluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄F₂O₂
Peso Molecular: 158.1 g/mol
Ponto de ebulição: 242
Ponto de Fusão: 119…123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010323
Número CAS: 455-40-3
EINECS: 610-261-8