Print…
3,4-Difluorobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2662-100G PC2662-25G PC2662-500G
APOSPC2662-100GEA 42.2 EUR
APOSPC2662-100G APOSPC2662-25G APOSPC2662-500G
3,4-Difluorobenzoic acid 98%
3,4-Difluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄F₂O₂
Peso Molecular: 158.1 g/mol
Ponto de ebulição: 242
Ponto de Fusão: 120…122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011672
Número CAS: 455-86-7
EINECS: 207-249-6