Print…
2,6-Difluorobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2660-100G PC2660-2.5KG PC2660-500G
APOSPC2660-100GEA 21.9 EUR
APOSPC2660-100G APOSPC2660-2.5KG APOSPC2660-500G
2,6-Difluorobenzoic acid 98%
2,6-Difluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄F₂O₂
Ponto de ebulição: 72…77 °C/13mmHg
Ponto de Fusão: 156…161 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002411
Número CAS: 385-00-2
EINECS: 206-856-3