Print…
2,5-Difluorobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2656-100G PC2656-25G PC2656-500G
APOSPC2656-100GEA 55.1 EUR
APOSPC2656-100G APOSPC2656-25G APOSPC2656-500G
2,5-Difluorobenzoic acid 98%
2,5-Difluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄F₂O₂
Ponto de Fusão: 131 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002410
Número CAS: 2991-28-8
EINECS: 221-060-6