Print…
2,4-Difluorobenzoic acid 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2655-100G PC2655-500G PC2655-1KG
APOSPC2655-100GEA 24.8 EUR
APOSPC2655-100G APOSPC2655-500G APOSPC2655-1KG
2,4-Difluorobenzoic acid 98+%
2,4-Difluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄F₂O₂
Ponto de Fusão: 184…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011670
Número CAS: 1583-58-0
EINECS: 216-430-9