Print…
2,3-Difluorobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2654-10G PC2654-250G PC2654-25G PC2654-100G PC2654-500G
APOSPC2654-10GEA 19 EUR
APOSPC2654-10G APOSPC2654-250G APOSPC2654-25G APOSPC2654-100G APOSPC2654-500G
2,3-Difluorobenzoic acid 98%
2,3-Difluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄F₂O₂
Ponto de Fusão: 160…165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010267
Número CAS: 4519-39-5