Print…
3,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,4-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC2646E-100G PC2646E-25G
APOSPC2646E-100GEA 87 EUR
APOSPC2646E-100G APOSPC2646E-25G
3,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
3,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₃ClF₂O₂S
Peso Molecular: 212.6 g/mol
Ponto de ebulição: 105 °C/15mmHg
Densidade: 1.586 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153120
Número CAS: 145758-05-0
UN: 3265
ADR: 8 II