Print…
2,6-Difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,6-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC2646-100G PC2646-25G
APOSPC2646-100GEA 168 EUR
APOSPC2646-100G APOSPC2646-25G
2,6-Difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2,6-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₃ClF₂O₂S
Ponto de ebulição: 105…110 °C/2mmHg
Densidade: 1,568 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085004
Número CAS: 60230-36-6
UN: 3265
ADR: 8,II