Print…
2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2644-100G PC2644-25G PC2644-5G
APOSPC2644-100GEA 0 EUR
APOSPC2644-100G APOSPC2644-25G APOSPC2644-5G
2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₃ClF₂O₂S
Ponto de ebulição: 101…102 °C/1mmHg
Densidade: 1,581 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042481
Número CAS: 13918-92-8
UN: 3265
ADR: 8,II