Print…
2-(Trifluoromethyl)-p-anisidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline
PC2635-1G PC2635-25G PC2635-5G
APOSPC2635-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2635-1G APOSPC2635-25G APOSPC2635-5G
2-(Trifluoromethyl)-p-anisidine 98%
2-(Trifluoromethyl)-p-anisidine
Fórmula: C₈H₈F₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972660
Número CAS: 53903-49-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III