Print…
4'-Methoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC2631-25G PC2631-5G
APOSPC2631-25GEA 265 EUR
APOSPC2631-25G APOSPC2631-5G
4'-Methoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98+%
4'-Methoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₁₀H₉F₃O₂
Ponto de Fusão: 56…61 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01091010
Número CAS: 149105-10-2