Print…
1,3-Difluorobenzene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2630-100G PC2630-2.5KG PC2630-500G
APOSPC2630-100GEA 21.9 EUR
APOSPC2630-100G APOSPC2630-2.5KG APOSPC2630-500G
1,3-Difluorobenzene 99%
1,3-Difluorobenzene
Fórmula: C₆H₄F₂
Peso Molecular: 114.09 g/mol
Ponto de ebulição: 82 °C
Ponto de Fusão: –59 °C
Densidade: 1.163 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 2 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000327
Número CAS: 372-18-9
EINECS: 206-746-5
UN: 1993
ADR: 3 II