Print…
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
PC2623-5G PC2623-25G
APOSPC2623-5GEA 21.9 EUR
APOSPC2623-5G APOSPC2623-25G
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₉F₃O₂
Ponto de Fusão: 106…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00674032
Número CAS: 53473-36-2