Print…
3,5-Difluorobenzamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2619D-25G PC2619D-5G
APOSPC2619D-25GEA 0 EUR
APOSPC2619D-25G APOSPC2619D-5G
3,5-Difluorobenzamide 97%
3,5-Difluorobenzamide
Fórmula: C₇H₅F₂NO
Ponto de Fusão: 155…157 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061138
Número CAS: 132980-99-5