Print…
3,4-Difluorobenzamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2619-100G PC2619-10G
APOSPC2619-100GEA 0 EUR
APOSPC2619-100G APOSPC2619-10G
3,4-Difluorobenzamide 97%
3,4-Difluorobenzamide
Fórmula: C₇H₅F₂NO
Ponto de Fusão: 129…133 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015549
Número CAS: 85118-04-3
EINECS: 285-656-8