Print…
3,5-Difluorobenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2615F-100G PC2615F-25G
APOSPC2615F-100GEA 56.7 EUR
APOSPC2615F-100G APOSPC2615F-25G
3,5-Difluorobenzaldehyde 98%
3,5-Difluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄F₂O
Ponto de ebulição: 61…63 °C/43mmHg
Ponto de Fusão: 17 °C
Densidade: 1,296 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010329
Número CAS: 32085-88-4
UN: 1989
ADR: 3,III