Print…
3,4-Difluorobenzaldehyde 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2615E-100G PC2615E-10G PC2615E-25G
APOSPC2615E-100GEA 85.7 EUR
APOSPC2615E-100G APOSPC2615E-10G APOSPC2615E-25G
3,4-Difluorobenzaldehyde 96%
3,4-Difluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄F₂O
Peso Molecular: 142.1 g/mol
Ponto de ebulição: 180 °C
Densidade: 1.288 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010328
Número CAS: 34036-07-2
EINECS: 422-180-3