2,6-Difluorobenzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC2615D-100G
PC2615D-25G
APOSPC2615D-100GEA
0
EUR
APOSPC2615D-100G
APOSPC2615D-25G
2,6-Difluorobenzaldehyde 97%
2,6-Difluorobenzaldehyde
Fórmula:
C₇H₄F₂O Ponto de ebulição: 82…84 °C/15mmHg Ponto de Fusão: 15…17 °C Densidade: 1,317 g/cm³ (25 °C) Ponto de Inflamação: 73 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010293 Número CAS: 437-81-0 |