Print…
2,5-Difluorobenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2615C-100G PC2615C-25G
APOSPC2615C-100GEA 0 EUR
APOSPC2615C-100G APOSPC2615C-25G
2,5-Difluorobenzaldehyde 98%
2,5-Difluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄F₂O
Ponto de ebulição: 67…69 °C/17mmHg
Densidade: 1,308 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010327
Número CAS: 2646-90-4
UN: 1989
ADR: 3,III