2,4-Difluorobenzaldeído 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC2615B-100G
PC2615B-25G
APOSPC2615B-100GEA
80
EUR
APOSPC2615B-100G
APOSPC2615B-25G
2,4-Difluorobenzaldeído 98%
2,4-Difluorobenzaldeído
Tetrahedron Lett., 34, 6525 (1993): ortho-fluoro can be regioselectively displaced by nucleophiles.
Fórmula:
C₇H₄F₂O Ponto de ebulição: 32 °C/3mmHg Ponto de Fusão: 44257 °C Densidade: 1,299 g/cm³ (25 °C) Ponto de Inflamação: 55 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010326 Número CAS: 1550-35-2 EINECS: 216-287-2 UN: 1989 ADR: 3,III |