Print…
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2615-1G PC2615-5G PC2615-25G
APOSPC2615-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2615-1G APOSPC2615-5G APOSPC2615-25G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄BrF₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04116040
Número CAS: 886498-07-3