Print…
3,5-Difluoroanisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2614J-100G PC2614J-25G PC2614J-5G
APOSPC2614J-100GEA 144 EUR
APOSPC2614J-100G APOSPC2614J-25G APOSPC2614J-5G
3,5-Difluoroanisole 98%
3,5-Difluoroanisole
Fórmula: C₇H₆F₂O
Ponto de ebulição: 145…148 °C
Densidade: 1,234 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042560
Número CAS: 93343-10-3
UN: 1993
ADR: 3,III