Print…
3,4-Difluoroanisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2614H-100G PC2614H-10G PC2614H-25G PC2614H-5G
APOSPC2614H-100GEA 105 EUR
APOSPC2614H-100G APOSPC2614H-10G APOSPC2614H-25G APOSPC2614H-5G
3,4-Difluoroanisole 98%
3,4-Difluoroanisole
Fórmula: C₇H₆F₂O
Peso Molecular: 144.12 g/mol
Ponto de ebulição: 139
Ponto de Fusão: -30
Densidade: 1.216 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010730
Número CAS: 115144-40-6
UN: 1993
ADR: 3 III