Print…
2,4-Difluoroanisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2614E-5G PC2614E-100G
APOSPC2614E-5GEA 0 EUR
APOSPC2614E-5G APOSPC2614E-100G
2,4-Difluoroanisole 98%
2,4-Difluoroanisole
Fórmula: C₇H₆F₂O
Ponto de ebulição: 53 °C/18mmHg
Densidade: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 51 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010731
Número CAS: 452-10-8
UN: 1993
ADR: 3,III