Print…
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)aniline 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2614-1G PC2614-5G PC2614-10G
APOSPC2614-1GEA 72.5 EUR
APOSPC2614-1G APOSPC2614-5G APOSPC2614-10G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)aniline 99%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₅BrF₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08458076
Número CAS: 914636-35-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III