Print…
3,5-Difluoroaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2613-100G PC2613-250G PC2613-25G PC2613-500G
APOSPC2613-100GEA 71.2 EUR
APOSPC2613-100G APOSPC2613-250G APOSPC2613-25G APOSPC2613-500G
3,5-Difluoroaniline 98%
3,5-Difluoroaniline
Fórmula: C₆H₅F₂N
Ponto de ebulição: 80 °C/20mmHg
Ponto de Fusão: 40…42 °C
Ponto de Inflamação: 75 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007763
Número CAS: 372-39-4
EINECS: 206-752-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III