Print…
3,4-Difluoroaniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2612-100G PC2612-500G
APOSPC2612-100GEA 31.9 EUR
APOSPC2612-100G APOSPC2612-500G
3,4-Difluoroaniline 97%
3,4-Difluoroaniline
Fórmula: C₆H₅F₂N
Peso Molecular: 129.11 g/mol
Ponto de ebulição: 85…87 °C/30mmHg
Ponto de Fusão: 20…22 °C
Densidade: 1.302 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007761
Número CAS: 3863-11-4
EINECS: 223-381-7
UN: 2941
ADR: 6.1 III