Print…
2,6-Difluoroaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2610-100G PC2610-25G PC2610-500G
APOSPC2610-100GEA 36.4 EUR
APOSPC2610-100G APOSPC2610-25G APOSPC2610-500G
2,6-Difluoroaniline 98%
2,6-Difluoroaniline
Fórmula: C₆H₅F₂N
Ponto de ebulição: 70…71 °C/40mmHg
Densidade: 1,199 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007655
Número CAS: 5509-65-9
EINECS: 226-853-0
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III