Print…
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2608-100G PC2608-25G PC2608-5G
APOSPC2608-100GEA 52.2 EUR
APOSPC2608-100G APOSPC2608-25G APOSPC2608-5G
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₃Br₂F₃O
Ponto de ebulição: 83…85 °C/20mmHg
Densidade: 1,928 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075280
Número CAS: 207226-31-1