Print…
2,4-Difluorophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2606-100G PC2606-25G PC2606-500G PC2606-1KG PC2606-5KG
APOSPC2606-100GEA 0 EUR
APOSPC2606-100G APOSPC2606-25G APOSPC2606-500G APOSPC2606-1KG APOSPC2606-5KG
2,4-Difluorophenol 98%
2,4-Difluorophenol
Fórmula: C₆H₄F₂O
Ponto de ebulição: 52…53 °C/19mmHg
Ponto de Fusão: 22 °C
Densidade: 1,362 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009715
Número CAS: 367-27-1
EINECS: 206-688-0
UN: 1993
ADR: 3,III